Imprimer

(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR4102-250MG OR4102-1G
APOSOR4102-250MGEA 0 EUR
APOSOR4102-250MG APOSOR4102-1G
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00268751
Numéro CAS: 115615-02-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR