Imprimer
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 79.9 EUR
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067907
Numéro CAS: 162286-69-3