Imprimer
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40812-1G OR40812-250MG
APOSOR40812-1GEA 180 EUR
APOSOR40812-1G APOSOR40812-250MG
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21099436
Numéro CAS: 1047636-01-0