Imprimer
2-(Cyclopropyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 1030 EUR
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₈S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22049303
Numéro CAS: 29481-22-9