Imprimer
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40789-1G OR40789-250MG
APOSOR40789-1GEA 78.3 EUR
APOSOR40789-1G APOSOR40789-250MG
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11973745
Numéro CAS: 574007-66-2