2-Bromo-6-methylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Bromo-2-methoxy-3-methylbenzene, 3-Bromo-2-methoxytoluene, 2-Bromo-6-methylphenyl methyl ether
OR40672-1G
OR40672-5G
OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA
43.5
EUR
APOSOR40672-1G
APOSOR40672-5G
APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Formule:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Point d'ébullition: 62…63 °C (3 mm Hg) Point de fusion: –39…–36 °C Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12547891 Numéro CAS: 52200-69-8 |