Imprimer
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40656-25G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 133 EUR
APOSOR40656-25G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520409
Numéro CAS: 28547-29-7