Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12767500
Numéro CAS: 1133123-02-0