Imprimer
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193431
Numéro CAS: 397322-82-6