Imprimer
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40440-1G OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA 288 EUR
APOSOR40440-1G APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628187
Numéro CAS: 1257535-59-3