Imprimer
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40404-1G OR40404-5G OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40404-1G APOSOR40404-5G APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Formule: C₅H₉N·ClH
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197361
Numéro CAS: 73799-64-1