Imprimer
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3,6-dichloropicolinate, 3,6-Dichloro-2-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 102 EUR
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 94 °C (0.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698221
Numéro CAS: 253440-88-9