Imprimer
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 0 EUR
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₂
Point d'ébullition: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676113
Numéro CAS: 1257535-40-2