Imprimer
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carbamoyl-3-chloro-6-methoxypyridine, 3-Chloro-6-methoxypicolinamide
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 503 EUR
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676111
Numéro CAS: 1257535-44-6