Imprimer
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 347 EUR
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formule: C₅H₆BNO₃
MW: 138.917 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11223187
Numéro CAS: 902148-83-8