Imprimer
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 145 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044698
Numéro CAS: 1029720-63-5