Imprimer
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 139 EUR
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028617
Numéro CAS: 1159511-74-6