Imprimer
6-Iodoisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40112-1G OR40112-250MG
APOSOR40112-1GEA 562 EUR
APOSOR40112-1G APOSOR40112-250MG
6-Iodoisoquinoline
6-Iodoisoquinoline
Formule: C₉H₆IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109663
Numéro CAS: 75476-84-5