Imprimer
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 0 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236779
Numéro CAS: 79944-62-0