Imprimer
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR401017-1G OR401017-250MG
APOSOR401017-1GEA 194 EUR
APOSOR401017-1G APOSOR401017-250MG
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797953
Numéro CAS: 22233-52-9