Imprimer
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400988-1G OR400988-5G
APOSOR400988-1GEA 0 EUR
APOSOR400988-1G APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01763605
Numéro CAS: 89642-53-5