Imprimer
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400977-1G OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400977-1G APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200.619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913365
Numéro CAS: 54810-63-8