Imprimer
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 89.9 EUR
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527076
Numéro CAS: 13726-17-5