Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 464 EUR
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrClNO
MW: 236.494 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561243
Numéro CAS: 1547274-38-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III