Imprimer
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 671 EUR
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392521
Numéro CAS: 1261604-22-1
ONU: 3261
ADR: 8,III