Imprimer
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400890-1G OR400890-250MG OR400890-5G
APOSOR400890-1GEA 1510 EUR
APOSOR400890-1G APOSOR400890-250MG APOSOR400890-5G
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₅BrINO
MW: 313.918 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730278
Numéro CAS: 2092616-33-4