Imprimer
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400889-1G OR400889-250MG OR400889-5G
APOSOR400889-1GEA 0 EUR
APOSOR400889-1G APOSOR400889-250MG APOSOR400889-5G
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrINO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730277
Numéro CAS: 2149590-17-8