Imprimer
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 0 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783657
Numéro CAS: 67639-61-6