Imprimer
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitroisoquinolin-1(2H)-one
OR400882-1G OR400882-250MG OR400882-5G
APOSOR400882-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400882-1G APOSOR400882-250MG APOSOR400882-5G
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₃
Point de fusion: 247…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03861155
Numéro CAS: 55404-29-0