Imprimer
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 522 EUR
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Formule: C₇H₃BrN₂O₂S
MW: 259.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546511
Numéro CAS: 157645-54-0