Imprimer
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400864-1G OR400864-250MG OR400864-5G
APOSOR400864-1GEA 1050 EUR
APOSOR400864-1G APOSOR400864-250MG APOSOR400864-5G
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Formule: C₇H₃BrN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723360
Numéro CAS: 2149591-25-1