2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR400793-1G
OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA
654
EUR
APOSOR400793-1G
APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formule:
C₇H₄BrClO₃ MW: 251.462 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29037278 Numéro CAS: 1934463-24-7 |