Imprimer
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400784-1G OR400784-250MG OR400784-5G
APOSOR400784-1GEA 145 EUR
APOSOR400784-1G APOSOR400784-250MG APOSOR400784-5G
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229.027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26855793
Numéro CAS: 1289007-84-6