Imprimer
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400744-1G OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA 574 EUR
APOSOR400744-1G APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307.914 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391642
Numéro CAS: 1261498-04-7