Imprimer
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 49.3 EUR
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999959
Numéro CAS: 28547-28-6