Imprimer
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 226 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12068352
Numéro CAS: 89465-98-5
ONU: 3261
ADR: 8,III