Imprimer
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400711-1G OR400711-250MG OR400711-5G
APOSOR400711-1GEA 195 EUR
APOSOR400711-1G APOSOR400711-250MG APOSOR400711-5G
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11650638
Numéro CAS: 1099660-60-2
ONU: 3261
ADR: 8,III