Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400678-1G OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-1GEA 473 EUR
APOSOR400678-1G APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16679614
Numéro CAS: 1211517-87-1