5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G
OR400606-250MG
OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA
81.2
EUR
APOSOR400606-1G
APOSOR400606-250MG
APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formule:
C₇H₅Br₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848689 Numéro CAS: 35287-42-4 ONU: 3261 ADR: 8,III |