Imprimer
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrobenzylalcohol
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 369 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779493
Numéro CAS: 22996-19-6