Imprimer
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 0 EUR
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Formule: C₆H₅BrINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397815
Numéro CAS: 855836-12-3