5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR400579-1G
OR400579-250MG
OR400579-5G
APOSOR400579-1GEA
364
EUR
APOSOR400579-1G
APOSOR400579-250MG
APOSOR400579-5G
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formule:
C₈H₆BrIO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12025501 Numéro CAS: 1269292-64-9 |