Imprimer
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 567 EUR
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrINO
MW: 327.945 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348436
Numéro CAS: 1361021-26-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III