Imprimer
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400544-1G OR400544-250MG OR400544-5G
APOSOR400544-1GEA 474 EUR
APOSOR400544-1G APOSOR400544-250MG APOSOR400544-5G
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrINO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348435
Numéro CAS: 1361021-39-7