Imprimer
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 328 EUR
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348430
Numéro CAS: 1980045-04-2