Imprimer
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 364 EUR
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348425
Numéro CAS: 1236150-66-5