Imprimer
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 290 EUR
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391670
Numéro CAS: 362529-52-0
ONU: 3261
ADR: 8,III