3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR400404-1G
OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA
509
EUR
APOSOR400404-1G
APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₆BrIO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09836677 Numéro CAS: 249647-26-5 |