Imprimer
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18088521
Numéro CAS: 10172-35-7