Imprimer
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400388-250MG OR400388-1G
APOSOR400388-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR400388-250MG APOSOR400388-1G
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987754
Numéro CAS: 75293-95-7
ONU: 3259
ADR: 8,III